Documentos Principais
264458
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinônimo(s):
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
207.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
densidade
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CBr)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
chave InChI
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4-Difluorobenzyl bromide has been used in the synthesis of series of benzothiophene-based phosphonates.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jay M Matthews et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(8), 2922-2926 (2012-03-17)
A series of benzothiophene-based phosphonates was synthesized and many analogs within the series were shown to be potent antagonists of the TRPM8 channel. The compounds were obtained as a racemic mixture in 5 synthetic steps, and were tested for TRPM8