Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
chave InChI
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?