255254
3-Aminobenzophenone
97%
Sinônimo(s):
3-Benzoylaniline
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4C(O)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
197.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
81-84 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,14H2
chave InChI
FUADXEJBHCKVBN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Aminobenzophenone forms cyclodextrin (α and β) based nanostructures through the supramolecular self assembly.
Aplicação
3-Aminobenzophenone has been used in the synthesis of racemic benzophenone ureas, chiral photoaffinity labeling probes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
N Rajendiran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 127, 52-60 (2014-03-19)
Cyclodextrin (α and β) based nanostructures formed with 2-aminobenzophenone, 3-aminobenzophenone through the supramolecular self assembly are studied by absorption, fluorescence, time-resolved fluorescence, SEM, TEM, FT-IR, DSC, PXRD and (1)H NMR. The unequal layer by layer nanosheets and nanoribbons are formed
Elizabeth M Hadac et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(3), 850-863 (2006-02-03)
An understanding of the molecular basis of drug action provides opportunities for refinement of drug properties and for development of more potent and selective molecules that act at the same biological target. In this work, we have identified the active