251054
2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxynicotinic acid, 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
258-261 °C (lit.)
solubilidade
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccnc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-4(6(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?