Documentos Principais
250406
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)-2-thiazoline
97%
Sinônimo(s):
2-(Methylmercapto)-2-thiazoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NS2
Número CAS:
Peso molecular:
133.24
Beilstein:
106353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.592 (lit.)
p.e.
216-217 °C (lit.)
densidade
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS2/c1-6-4-5-2-3-7-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
QFGRBBWYHIYNIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Methylthio)-2-thiazoline has been used in the preparation of:
  • novel tri- and tetracyclic hetero systems, via reaction with heteroaromatic 2-aminoesters
  • 2-(2-chlorobenzylamino)-2-thiazoline
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and octopaminergic agonist activity of 2-(substituted benzylamino)-2-thiazolines.
Hirashima A, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 1062-1062 (1992)
Reagents for new heteroannelation reactions III. 2-(Methylthio)-2-thiazoline.
Sauter F, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 128(5), 503-508 (1997)