24940
4-Chloro-3-methylphenol
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Chloro-m-cresol, PCMC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
pellets
p.e.
235 °C (lit.)
pf
63-65 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
chave InChI
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?