Key Documents
244996
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Ni 4-7 % (approx.)
Sinônimo(s):
Ni(PPh3)4, Nickel-tetrakis(triphenylphosphine)
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]4Ni
Número CAS:
Peso molecular:
1107.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
composição
Ni, 4-7% (approx.)
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
chave InChI
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for coupling reactions of organic halides, organometallic Compounds and also for the cyclooligomerization of cumulenes;.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Iyoda, M.; Tanaka, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8494-8494 (1988)
Peter Werhun et al.
Inorganic chemistry, 56(16), 9996-10006 (2017-08-05)
Despite the significance of nickel compounds, NMR spectroscopy of the active nickel isotope
Negishi, E-i.; Takahashi, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 2393-2393 (1987)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)