233366
Dichloromethane-d2
"100%", 99.96 atom % D
Sinônimo(s):
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
embalagem
ampule of 10 × 0.5 mL
glass bottle of 5 g
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
40 °C (lit.)
pf
-97 °C (lit.)
densidade
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?