232254
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
High-boiling aprotic solvent., 99%
Sinônimo(s):
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, CHP, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidone, N-Cyclohexylpyrrolidinone, N-Cyclohexylpyrrolidone
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.05 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
154 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCN1C2CCCCC2
InChI
1S/C10H17NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
chave InChI
PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
285.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
141 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?