219924
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
146-148 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 5%, clear, yellow to orange
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?