Key Documents
215805
Sigma-Aldrich
Lead(II) titanate
powder, <5 μm, ≥99%
About This Item
Fórmula linear:
PbTiO3
Número CAS:
Peso molecular:
303.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
forma
powder
tamanho de partícula
<5 μm
densidade
7.52 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Ti/q;2*-1;+2;
chave InChI
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.