215309
Sodium fluoride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Floridine, Sodium monofluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
índice de refração
n20/D 1.3252 (lit.)
p.e.
1704 °C/1 atm (lit.)
pf
993 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: insoluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
215309-10G | 4061838773609 |
215309-50G | 4061838773623 |
215309-250G | 4061838773616 |