215082
trans-1,4-Dichloro-2-butene
technical grade, 85%, remainder predominantly cis isomer
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
74-76 °C/40 mmHg (lit.)
pf
1-3 °C (lit.)
densidade
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC\C=C\CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
chave InChI
FQDIANVAWVHZIR-OWOJBTEDSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
215082-100G | |
215082-250G | |
215082-25G | 4061837082894 |
215082-5G |