About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3GeBr
Número CAS:
Peso molecular:
197.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
114 °C (lit.)
pf
−25 °C (lit.)
densidade
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the formation of dienolates of α,β-unsaturated esters. Also useful for methylenecyclopentane annulation reactions.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)