211672
Nipecotic acid
98%
Sinônimo(s):
(±)-β-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, 3-Piperidinecarboxylic acid, Hexahydronicotinic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
261 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
chave InChI
XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC23A2(9962)
Descrição geral
Aplicação
Reactant for synthesis of:
Anticonvulsants
HCV NS5B polymerase inhibitors
Cathepsin S inhibitors
Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Positive allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 4
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?