Key Documents
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
1698535
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.44
densidade
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)