199958
Molybdenumhexacarbonyl
98%
Sinônimo(s):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.1 (vs air)
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: molybdenum
reagent type: catalyst
p.e.
156 °C (lit.)
pf
150 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
chave InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.