Documentos Principais
199893
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
204-206 °C (lit.)
solubilidade
chloroform/methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-5(2)8-4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate forms coordination compounds with Co(2+). These compounds inhibit photosynthetic electron flow and ATP-synthesis and acts as Hill reaction inhibitors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Beatriz King-Díaz et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 93-108 (2008-03-28)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterization of Co(2+) coordination compounds with ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate (emizco). The effects of emizco, the metal salts CoCl(2).6H(2)O, CoBr(2), Co(NO(3))(2).6H(2)O and their metal coordination compounds [Co(emizco)(2)Cl(2)], [Co(emizco)(2) Br(2)].H(2)O, [Co(emizco)(2) (H(2)O)(2)(NO(2))(2).2H(2)O were