196975
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H3(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
176.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
87-89 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2
chave InChI
KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
5-(Trifluoromethyl)-1,3-phenylenediamine was used in the synthesis of:
- hybrid materials based on new polyhedral oligomeric silsesquioxane
- fluorinated aromatic polyimide films
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Organic-inorganic hybrid materials from a new octa (2, 3-epoxypropyl) silsesquioxane with diamines.
Lee L-H and Chen W-C.
Polymer, 46(7), 2163-2174 (2005)
Preparation of microporous carbon films from fluorinated aromatic polyimides.
Ohta N, et al.
Carbon, 46(10), 1350-1357 (2008)