195421
10,11-Dihydrocarbamazepine
99%
Sinônimo(s):
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Ensaio
99%
forma
solid
pf
205-210 °C (lit.)
solubilidade
dichloromethane: soluble 2.5%, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
chave InChI
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?