190047
(−)-p-Bromolevamisole oxalate
99%
Sinônimo(s):
(−)-4-Bromotetramisole oxalate, 6-Bromolevamisole oxalate, S(−)-6-(4-Bromophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole oxalate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D −104°, c = 0.5 in H2O
pf
192 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
thioether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.Brc1ccc(cc1)[C@H]2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H11BrN2S.C2H2O4/c12-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-5-6-15-11(14)13-10;3-1(4)2(5)6/h1-4,10H,5-7H2;(H,3,4)(H,5,6)/t10-;/m1./s1
chave InChI
ZULBIBHDIQCNIS-HNCPQSOCSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?