18606
Fmoc-Cys(Trt) Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-S-trityl-L-cysteine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound, PS-PHB-Cys(Trt)-Fmoc
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.7 mmol/g loading
tamanho de partícula
37-75 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3