Ensaio
98%
pf
257 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c6-2-3-1-4(9)8-5(10)7-3/h1H,2H2,(H2,7,8,9,10)
chave InChI
VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 5-bromo-6-(chloromethyl)uracil
- pteridine compounds, potential anticancer agents
- substituted uracil pyridinium compounds, potential inhibitors of thymidine phosphorylase
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)