Key Documents
182745
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl methyl ketone)
average Mw ~500,000 by GPC
Sinônimo(s):
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(COCH3)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mw ~500,000 by GPC
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
temperatura de transição
Tg 28 °C
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C=C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)