Documentos Principais
182141
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, cis
97% cis-1,4
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
slab/chunk
índice de refração
n20/D 1.5191
temperatura de transição
Tg −67 °C
Tm 36 °C
densidade
0.91 g/mL at 25 °C
Aplicação
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)