Key Documents
179043
Sigma-Aldrich
Borane N,N-diethylaniline complex
Sinônimo(s):
(N,N-Diethylaniline)trihydroboron, Diethylphenylamine-borane, NSC 239123
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N(C2H5)2·BH3
Número CAS:
Peso molecular:
163.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
−30-−27 °C (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
B.CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.BH3/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10;/h5-9H,3-4H2,1-2H3;1H3
chave InChI
YPWBYWNNJVSNPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
  • Diastereoselective reduction of prochiral enone intermediates
  • Borylation of aryl halides
  • Reductions of ketones, acids, esters, amides, and nitriles
  • Investigations of borane source on enantioselectivity in enantiopure oxazaborolidine-catalyzed asymmetric borane reduction of ketones
Reactant for synthesis of:
  • Chromanol derivatives as CETP inhibitors for the treatment of cardiovascular disease
  • Allylic alcohols via enantioselective reductions
  • Pinacolboranes for one-pot synthesis of unsymmetrical biaryls
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)