Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
167.2-167.6 °C (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
chave InChI
NDVWOBYBJYUSMF-RNFRBKRXSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup