Documentos Principais
178012
Sigma-Aldrich
(1,2-Dibromoethyl)benzene
≥98%
Sinônimo(s):
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Phenylethylene bromide, Styrene dibromide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(Br)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
263.96
Beilstein:
907323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
p.e.
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
pf
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane in rat was examined.
Aplicação
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.: The study assesses the impact of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one on regenerative processes in amphibians, contributing to the understanding of its biological effects and potential toxicity (Delos Santos et al., 2016).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three