177814
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
99%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroethyl iodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3.96 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
54.8 °C (lit.)
densidade
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)CI
InChI
1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
chave InChI
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)