156906
2,6-Dimethylbenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
vic.-m-Xylylic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
1863791
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
114-116 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Crystal structure of 2,6-dimethylbenzoic acid was studied by three-dimensional X-ray methods.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The crystal structure of 2, 6-dimethylbenzoic acid.
Anca R, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 23(6), 1010-1016 (1967)
Marcin Poreba et al.
Cell death and differentiation, 26(2), 229-244 (2018-05-12)
Apical caspases initiate and effector caspases execute apoptosis. Reagents that can distinguish between caspases, particularly apical caspases-8, 9, and 10 are scarce and generally nonspecific. Based upon a previously described large-scale screen of peptide-based caspase substrates termed HyCoSuL, we sought