155039
Diphenyl(p-tolyl)phosphine
96%
Sinônimo(s):
(4-Methylphenyl)diphenyl phosphine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
chave InChI
QJIMTLTYXBDJFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Three-component cyclization
- Probing coordination ability via a palladium pincer complex
- Chelation-assisted hydroacylation of olefins with primary alcohols
Reactant for synthesis of:
- Trinuclear ruthenium carbonyl triarylphosphine cluster complexes
- Leishmanicidal leads targeting mitochondria through inhibition of the respiratory complex
- InP nanofibers / metal phosphide nanostructures
- Peroxyl radical cations via pulse radiolysis one-electron oxidations
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?