15299
Boc-4-Abz-OH
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
4-(Boc-amino)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~200 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
ZJDBQMWMDZEONW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)