Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.00%
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
p.e.
110 °C (lit.)
pf
-84 °C (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Produtos recomendados
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
151998-10G | 4061837649202 |
151998-10X10G | |
151998-25G | 4061833424124 |
151998-50G | 4061837649219 |
151998-5G |