Key Documents
151815
Sigma-Aldrich
Benzeno-D6
99.6 atom % D
Sinônimo(s):
Benzeno hexadeuterado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D6
Número CAS:
Peso molecular:
84.15
Beilstein:
1905426
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.11
pureza isotópica
99.6 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
forma
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.01% water
water
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
pf
6.8 °C (lit.)
densidade
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Descrição geral
O benzeno-d6 (C6D6) é um derivado deuterado do benzeno. É um solvente de pureza padrão para análises de RMN (ressonância magnética nuclear). O seu coeficiente Soret S(T) foi medido pela técnica de grade holográfica transitória. Foram relatados o seu primeiro espectro Raman de ressonância e as intensidades de absorção no infravermelho (na faixa de 5000 a 450 cm-1). O benzeno-d6 participa da síntese de amostras marcadas com isótopos.
Aplicação
O benzeno-d6 pode ser usado como solvente deuterado para os estudos de RMN 1H de μ-metileno-bis (η5-ciclopentadienil carbonil cobalto), um complexo de ponte de metileno.
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and Reactions of a Binuclear Cobalt Bridging Methylene (pCH2) Complex. Conversion to p-CH2 Rh/Co and Rh/Rh Complexes and Methylene Transfer to Ethylene Involving Activation by a Second Metal Complex
Theopold.HK and Bergman.GR
Journal of the American Chemical Society, 103, 2489-2491 (1981)
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)
The conformational distribution in diphenylmethane determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy of a sample dissolved in a nematic liquid crystalline solvent.
Celebre G, et al.
J. Chem. Phys., 118(14), 6417-6426 (2003)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.