Documentos Principais
151769
Sigma-Aldrich
4-Piperidona monoidratada
98%
Sinônimo(s):
4,4-Piperidinediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3916558
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
chave InChI
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
O cloridrato de 4-piperidona monoidratado foi utilizado para gerar bibliotecas de compostos com base nas sub-reações de uma reação multicomponentes (RMC) de Ugi.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Microchip-based synthesis and total analysis systems (?SYNTAS): chemical microprocessing for generation and analysis of compound libraries.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 5, 514-518 (2001)