Key Documents
146706
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzil
97%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(4-methylphenyl)ethane-1,2-dione, p ,p ′-Dimethylbenzil, Bis(4-methylphenyl)ethanedione
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4COCOC6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
238.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
102-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H14O2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
chave InChI
BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J R de la Fuente et al.
Journal of bioluminescence and chemiluminescence, 7(1), 27-35 (1992-01-01)
The pyrolyisis of di-tert-butyl peroxyoxalate in the presence of para-substituted benzaldehydes produces almost quantitatively the corresponding p,p'-disubstituted benzils. The formation of these products is accompanied by chemiluminescence arising from excited triplets. From the quantum yield of excited triplet generation and