Documentos Principais
139548
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) divinyl ether
99%
Sinônimo(s):
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, Bis[2-(vinyloxy)ethyl] ether, DEGDVE
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=CHOCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
139548-10ML
139548-50ML4061838145178