138576
1-Adamantylamine
97%
Sinônimo(s):
1-Aminoadamantane
Ensaio
97%
pf
206-208 °C (lit.)
solubilidade
1 M HCl: soluble 5%, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
cadeia de caracteres SMILES
NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2/t7-,8+,9-,10-
chave InChI
DKNWSYNQZKUICI-CHIWXEEVSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Adamantyl ureas by reacting with isocyanates in the presence of triethylamine.
- N-(1-adamantyl)-2-chloroacetamide from chloroacetyl chloride in the presence of potassium carbonate.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?