132543
4-Bromobutyl phenyl ether
97%
Sinônimo(s):
(4-Bromobutoxy)benzene, 4-Phenoxybutyl bromide, Phenoxybutyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
153-156 °C/18 mmHg (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H13BrO/c11-8-4-5-9-12-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
chave InChI
QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)