Documentos Principais
12803
Sigma-Aldrich
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate
technical, ≥90% (NT)
Sinônimo(s):
3-(Benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonic acid sodium salt, ZPS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10NNaO3S3
Número CAS:
Peso molecular:
311.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (NT)
Impurezas
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
pf
≥320 °C (dec.)
grupo funcional
sulfonic acid
thioether
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Youru Yao et al.
Chemosphere, 240, 124987-124987 (2019-11-16)
The transport behavior of arsenic (As(V)) loaded by ferric humate (HA-Fe) colloid, denoted as HA-Fe/As(V), moving in a saturated quartz sand column, was tested in the laboratory under varying pH values, ionic strengths, and HA and Fe(III) content. The time-fractional