12490
11H-Benzo[a]fluorene
≥98.0%
Sinônimo(s):
1,2-Benzofluorene, Chrysofluorene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
pf
185-190 °C
solubilidade
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H12/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-16-15-8-4-2-6-13(15)11-17(14)16/h1-10H,11H2
chave InChI
HKMTVMBEALTRRR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)