122459
Ferrocenecarboxaldehyde
98%
Sinônimo(s):
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
118-120 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
chave InChI
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
122459-5G | 4061838721259 |
122459-1G | |
122459-25G | 4061838721242 |