91032
Ferrocenoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥96.0% (AT)
Sinônimo(s):
1-Chlorocarbonylferrocene
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (AT)
Formulário
crystals
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?