Key Documents
120251
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
251.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pb
208 °C/40 mmHg (lit.)
pf
72-74 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(C(=O)OCC)c(C)nc1C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h7H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
DIIWSYPKAJVXBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate is formed during the oxidation of 4-substituted Hantsch dihydropyridines in presence of methanesulfonic acid, sodium nitrite and wet SiO2 as oxidizing agents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Formaldeído for molecular biology, 36.5-38% in H2O
Sigma-Aldrich
F8775
Formaldeído
Formaldeído ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeído
Sodium nitrite ACS reagent, ≥97.0%
Sigma-Aldrich
237213
Sodium nitrite
Photooxidation of 1, 4-dihydropyridines.
Mitsunobu O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 45, 1453-1457 (1972)
Aromatization of 1, 4-dihydropyridines in the presence of methanesulfonic acid/NaNO2/wet SiO2 under both heterogeneous and solvent free conditions.
Niknam K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(1), 199-199 (2006)