113808
1,3-Dichlorobenzene
98%
Sinônimo(s):
m-Dichlorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5 mmHg ( 38.8 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
172-173 °C (lit.)
pf
−25-−22 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1.23 mg/L
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube