About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nome do produto
Aluminum, powder, ≥91% (complexometric)
Ensaio
≥91% (complexometric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1400 °F
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
resistividade
2.6548 μΩ-cm
Impurezas
≤0.03% heavy metals (as Pb)
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5000 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Structural features of oxide coatings on aluminum.
Keller F, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 100(9), 411-419 (1953)
Aluminum ion diffusion in aluminum oxide.
Paladino AE and Kingery WD.
J. Chem. Phys., 37(5), 957-962 (1962)
Electrochemistry of Cd (II) in the basic 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate room temperature molten salt.
Chen P-Y and Sun I-W
Electrochimica Acta, 45(19), 3163-3170 (2000)
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
Caitlin Carney et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 578-582 (2013-07-17)
Laser treatment has emerged as a novel treatment modality for onychomycosis. We sought to determine thermal response and optical effects of a submillisecond neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) 1064-nm laser on common fungal nail pathogens, and the clinical efficacy and safety of the