10914
Isopropenyl acetate
Wacker Chemie AG, produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
IPA, 1-Methylvinyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥99.0% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
94 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
chave InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?