106887
Ferrocenecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
(Carboxycyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, Carboxyferrocene, Carboxylferrocene, Cyclopentadienecarboxylic acid, Ferrocenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;
chave InChI
VUJLGCHOGQEAED-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?