106860
Acetylferrocene
95%
Sinônimo(s):
(Acetylcyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, 1-Ferrocenylethanone, Acetoferrocene
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
pf
81-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-5H,1H3;1-5H;
chave InChI
PHMAOJNZIFULOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A Precursor to synthesize 1-ferrocenylethanol by reduction in the presence of sodium borohydride.
- An electroactive compound along with MgO nanoparticles to modify carbon paste electrode (CPE) that can be used to determine L-cysteine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?