densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95-97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1004 °F
contém
water as stabilizer (remainder)
Lim. expl.
57 %
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
p.e.
100-101 °C (lit.)
100.8 °C
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?